3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15677-5G OR15677-25G OR15677-100G
APOSOR15677-5GEA 295 DKK
APOSOR15677-5G APOSOR15677-25G APOSOR15677-100G
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine 98%
3-Formyl-N-(tert-butoxycarbonyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179020
CAS-nummer: 118156-93-7