1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15676-25G OR15676-100G
APOSOR15676-25GEA 491 DKK
APOSOR15676-25G APOSOR15676-100G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Massefylde: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02259411
CAS-nummer: 147539-41-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III