1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
OR15675-25G
OR15675-5G
OR15675-100G
APOSOR15675-25GEA
1910
DKK
APOSOR15675-25G
APOSOR15675-5G
APOSOR15675-100G
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Kogepunkt: 95…99 °C/ 0,6mmHg Massefylde: 0,983 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04114980 CAS-nummer: 392331-89-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |