(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15658-1G OR15658-5G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 469 DKK
APOSOR15658-1G APOSOR15658-5G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, Technical Grade
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
Kogepunkt: 65…69 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09752820
CAS-nummer: 96193-27-0
UN nummer: 3267
ADR: 8,III