(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15657-1G OR15657-250MG
APOSOR15657-1GEA 1910 DKK
APOSOR15657-1G APOSOR15657-250MG
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 95%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
Smeltepunkt: 180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787926
CAS-nummer: 93643-24-4
UN nummer: 3267
ADR: 8,II