(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2S)-2-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, (S)-tert-Butyl 2-ethylpiperazine-1-carboxylate
OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-250MGEA 284 DKK
APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07772100
CAS-nummer: 325145-35-5