1-Boc-3-methylpiperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 164 DKK
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazine 97%
1-Boc-3-methylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001706
CAS-nummer: 120737-59-9