2-Brom-1,4-dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 806 DKK
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Brom-1,4-dichlorbenzen
2-Brom-1,4-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 118…120 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 31…36 °C
Massefylde: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018505
CAS-nummer: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9