1-Brom-2,4-dichlorbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 414 DKK
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Brom-2,4-dichlorbenzen
1-Brom-2,4-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 26…30 °C
Massefylde: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018333
CAS-nummer: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6