2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15611-1G OR15611-500MG
APOSOR15611-1GEA 785 DKK
APOSOR15611-1G APOSOR15611-500MG
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Methoxy-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NOSn
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09025803
CAS-nummer: 164014-94-2
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III