1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 1090 DKK
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formel: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Molekylvægt: 267.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01114667
CAS-nummer: 138900-55-7