5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR15595-25G
OR15595-5G
APOSOR15595-25GEA
2050
DKK
APOSOR15595-25G
APOSOR15595-5G
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
5-Methoxy-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03412068 CAS-nummer: 445264-60-8 |