3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 763 DKK
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formel: C₄H₄BrNO₂
Molekylvægt: 177.98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04035586
CAS-nummer: 25742-00-1