Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 5400 DKK
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265505
CAS-nummer: 934236-35-8