5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15570-1G OR15570-250MG
APOSOR15570-1GEA 1810 DKK
APOSOR15570-1G APOSOR15570-250MG
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-4-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formel: C₅H₈Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159660
CAS-nummer: 51605-33-5