1,3-Dimethoxybenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 164 DKK
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimethoxybenzen 98%
1,3-Dimethoxybenzen
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 217 °C
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008384
CAS-nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4