4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 654 DKK
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Technical Grade
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Formel: C₇H₁₀ClNS
Kogepunkt: 54…57 °C/0,07mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660126
CAS-nummer: 40516-57-2