5-Bromo-2-methoxythiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 545 DKK
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Formel: C₄H₄BrNOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09025733
CAS-nummer: 446287-05-4