2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15552-1G OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA 818 DKK
APOSOR15552-1G APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formel: C₄H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10699130
CAS-nummer: 5316-76-7