4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 709 DKK
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅IN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319020
CAS-nummer: 1122-74-3