2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15519-1G OR15519-250MG
APOSOR15519-1GEA 218 DKK
APOSOR15519-1G APOSOR15519-250MG
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Smeltepunkt: 59…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265490
CAS-nummer: 49844-93-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,III