5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 915 DKK
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375135
CAS-nummer: 17758-11-1