1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 1440 DKK
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₃
Kogepunkt: 114 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 39…43 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00728947
CAS-nummer: 77279-24-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III