2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15484-1G OR15484-250MG OR15484-5G
APOSOR15484-1GEA 818 DKK
APOSOR15484-1G APOSOR15484-250MG APOSOR15484-5G
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
Formel: C₈H₉ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014037
CAS-nummer: 13457-98-2