5-Chloro-2-methylthiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15483-5G OR15483-25G
APOSOR15483-5GEA 1080 DKK
APOSOR15483-5G APOSOR15483-25G
5-Chloro-2-methylthiophenol
5-Chloro-2-methylthiophenol
Formel: C₇H₇ClS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062429
CAS-nummer: 18858-06-5