1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: [(2,4-dichlorophenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride, N-Methyl-2,4-dichlorobenzylamine Hydrochloride
OR1548-1G OR1548-5G
APOSOR1548-1GEA 404 DKK
APOSOR1548-1G APOSOR1548-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride 95%
1-(2,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117880
CAS-nummer: 90389-07-4