(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15479-1G OR15479-500MG OR15479-100MG
APOSOR15479-1GEA 2100 DKK
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG APOSOR15479-100MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864833
CAS-nummer: 861362-06-3