2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15477-1G OR15477-500MG OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 1120 DKK
APOSOR15477-1G APOSOR15477-500MG APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂S
Smeltepunkt: 173…176 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02102513
CAS-nummer: 36916-44-6