2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: [4-Piperazin-1-yl-5-chloro-6-oxo-6H-pyridazin-1-yl]acetic acid, N4-CBZ protected
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 2520 DKK
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Formel: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Smeltepunkt: 129…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864830
CAS-nummer: 1000018-20-1