Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15438-10G OR15438-1G OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA 6710 DKK
APOSOR15438-10G APOSOR15438-1G APOSOR15438-5G
Ethyl 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₃
Molekylvægt: 296.13 g/mol
Smeltepunkt: 248…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02657946
CAS-nummer: 17826-11-8