4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dibromo-2-[(3-hydroxyprop-1-yl)carbamoyl]-1H-pyrrole
OR15433-10G OR15433-1G OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA 12640 DKK
APOSOR15433-10G APOSOR15433-1G APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₈H₁₀Br₂N₂O₂
Smeltepunkt: 160…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200910
CAS-nummer: 186956-98-9