2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR15430-1G OR15430-5G OR15430-10G
APOSOR15430-1GEA 0 DKK
APOSOR15430-1G APOSOR15430-5G APOSOR15430-10G
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molekylvægt: 176.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200946
CAS-nummer: 886361-62-2