5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15424-10G OR15424-1G OR15424-5G
APOSOR15424-10GEA 12640 DKK
APOSOR15424-10G APOSOR15424-1G APOSOR15424-5G
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
5-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-2-phenyl-4-pyrimidinol
Formel: C₁₇H₁₄N₂O₃S
Smeltepunkt: 325…328 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200982
CAS-nummer: 885949-45-1