1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 382 DKK
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₅N₃O₂
Kogepunkt: 369,5 °C
Smeltepunkt: 109…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00101003
CAS-nummer: 16155-03-6