[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-1H-1,2,3-triazole
OR15402-10G OR15402-1G OR15402-5G
APOSOR15402-10GEA 10110 DKK
APOSOR15402-10G APOSOR15402-1G APOSOR15402-5G
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₂
Smeltepunkt: 172…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200948
CAS-nummer: 886361-66-6