2-Acetyl-3-chlorthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15400-1G OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA 349 DKK
APOSOR15400-1G APOSOR15400-5G
2-Acetyl-3-chlorthiophen
2-Acetyl-3-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Kogepunkt: 117…118 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00794248
CAS-nummer: 89581-82-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III