5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 741 DKK
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₇ClOS
Smeltepunkt: 85…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860767
CAS-nummer: 38401-71-7