6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15390-10G OR15390-1G OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA 6710 DKK
APOSOR15390-10G APOSOR15390-1G APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₁Cl₂NO₂
Smeltepunkt: 324 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03420193
CAS-nummer: 886361-68-8