2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15386-10G OR15386-1G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 10110 DKK
APOSOR15386-10G APOSOR15386-1G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formel: C₁₀H₉ClN₄OS
Smeltepunkt: 257 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200937
CAS-nummer: 886361-54-2