(3-Methyl-2-furyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15383-1G OR15383-250MG
APOSOR15383-1GEA 0 DKK
APOSOR15383-1G APOSOR15383-250MG
(3-Methyl-2-furyl)methanol
(3-Methyl-2-furyl)methanol
Formel: C₆H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09817486
CAS-nummer: 20416-16-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III