3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15365-10G OR15365-1G OR15365-5G
APOSOR15365-10GEA 6710 DKK
APOSOR15365-10G APOSOR15365-1G APOSOR15365-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2-butanone
Formel: C₆H₉N₃O
Kogepunkt: 93…95 °C/0,38mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142027
CAS-nummer: 111451-34-4