4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15358-100MG OR15358-250MG
APOSOR15358-100MGEA 164 DKK
APOSOR15358-100MG APOSOR15358-250MG
4-(4-Nitrophenyl)piperidine 98+%
4-(4-Nitrophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804549
CAS-nummer: 26905-03-3