3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15355-10G OR15355-1G OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA 10110 DKK
APOSOR15355-10G APOSOR15355-1G APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₉NO₃
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06803021
CAS-nummer: 209863-08-1