Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 1740 DKK
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371546
CAS-nummer: 35212-95-4