4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR15336-10G OR15336-1G OR15336-5G
APOSOR15336-10GEA 6710 DKK
APOSOR15336-10G APOSOR15336-1G APOSOR15336-5G
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₁₈H₁₃N₃O₂
Molekylvægt: 303.32 g/mol
Smeltepunkt: 277…280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794104
CAS-nummer: 477853-96-6