N-Boc-ethylenediamine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 164 DKK
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Kogepunkt: 72…80 °C/0,1mmHg
Massefylde: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191871
CAS-nummer: 57260-73-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III