2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15323-1G OR15323-250MG OR15323-500MG
APOSOR15323-1GEA 3340 DKK
APOSOR15323-1G APOSOR15323-250MG APOSOR15323-500MG
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₆H₁₃ClO₃
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664378
CAS-nummer: 344280-12-2