Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 933 DKK
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₅ClINO₂
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08276963
CAS-nummer: 365413-29-2