Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15291-100MG OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA 251 DKK
APOSOR15291-100MG APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021359
CAS-nummer: 97479-79-3