2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 6710 DKK
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00769824
CAS-nummer: 5955-72-6